Learn More
4-Bromo-1-butanol, 85+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571514 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571514 1 g Frasco de vidrio 1 g
10637264 5 g Frasco de vidrio 5 g
10465465 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10571514 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 390010010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 33036-62-3 | C4H9BrO | 153.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33036-62-3
Fórmula molecular C4H9BrO
Peso molecular (g/mol) 153.02
Número MDL MFCD00015387
Clave InChI SIJLYRDVTMMSIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1-butanol, 1-butanol, 4-bromo, 4-bromobutanol, 4-bromo-butan-1-ol, 1-bromo-4-hydroxybutane, tetramethylene bromohydrin, 4-bromo-n-butanol, 1-bromobutan-4-ol, 4-bromo butan-1-ol, acmc-1axcv
PubChem CID 118388
Nombre IUPAC 4-bromobutan-1-ol
SMILES C(CCBr)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-butanol
% mín. CAS 85.0
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 1.0680g/mL
Punto de ebullición 56.0°C to 58.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 7°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4OH
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.068
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.02
Porcentaje de pureza 85+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.