Learn More
1-nitrato de 4-bromo-1-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butanol 1-Nitrate |
| CAS | 146563-40-8 |
| Fórmula molecular | C4H8BrNO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Bromobutyl Nitrate, 4-Nitrooxybutyl Bromide, 4-Bromo-1-butanol Nitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8BrNO3/c5-3-1-2-4-9-6(7)8/h1-4H2 |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCCCBr |
| Nombre IUPAC | Nitrato de 4-bromobutilo |
| Peso molecular (g/mol) | 198.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.9688 |