Learn More
4-Bromo-1-butanol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1-butanol-D8 |
| CAS | 136091-68-4 |
| Fórmula molecular | C4 D8 H Br O |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | 1-Butan-1,1,2,2,3,3,4,4-d8-ol, 4-bromo- (9 CI), 4-Bromo-1-butanol-1,1,2,2,3,3,4,4-d8, 4-Bromo-1-butanol-D8, 1-Bromo-4-hydroxybutane-d8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H9BrO/c5-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4-octadeuteriobutan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 161.067 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0339 g/mol |
| Mostrar más |