Learn More
4-Bromo-1,8-naftiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1,8-naphthyridine |
| CAS | 54569-28-7 |
| Fórmula molecular | C8H5N2Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrN2/c9-7-3-5-11-8-6(7)2-1-4-10-8/h1-5H |
| SMILES | C1=CC2=C(N=C1)N=CC=C2Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1,8-naftiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 209.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.9636 |