Learn More
Anhídrido 4-bromo-1,8-naftálico, TRC
Código de producto. 30336759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336759 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30336759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6979305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,8-naphthalic Anhydride
CAS 81-86-7
Fórmula molecular C12 H5 Br O3
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione, 6-Bromo-1H,3H-naphtho[1,8-cd]pyran-1,3-dione, 8-Bromo-3-oxatricyclo[7.3.1.0 5,13]trideca-1(13),5,7,9,11-pentaene-2,4-dione, 4-Bromonaphthalene-1,8-dicarboxylic Acid Anhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5BrO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
SMILES O=C1OC(=O)C2=CC=C(Br)C=3C=CC=C1C23
Nombre IUPAC 8-bromo-3-oxatriciclo[7.3.1.05,13]trideca-1(12),5,7,9(13),10-pentaeno-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 277.0703
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.9422