Learn More
Éster etílico del ácido 4-bromo-1-(4-metoxifenil)-6-(4-nitrofenil)-7-oxo-6,7-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30344855
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344855 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30344855 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68975025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 2518444-69-2
Fórmula molecular C22H17BrN4O6
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ethyl 4-bromo-6,7-dihydro-1-(4-methoxyphenyl)-6-(4-nitrophenyl)-7-oxo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17BrN4O6/c1-3-33-22(29)19-18-17(23)12-25(13-4-6-15(7-5-13)27(30)31)21(28)20(18)26(24-19)14-8-10-16(32-2)11-9-14/h4-12H,3H2,1-2H3
SMILES O=C(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C3=C1C(Br)=CN(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)C3=O)OCC
Nombre IUPAC 4-bromo-1-(4-metoxifenil)-6-(4-nitrofenil)-7-oxo-6,7-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 513.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.03