Learn More
4-Bromo-1(2H)-ftalazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1(2H)-phthalazinone |
| CAS | 19064-73-4 |
| Fórmula molecular | C8H5BrN2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-bromo-1-Phthalazinol, 1-Bromophthalazin-4-one, 4-Bromo-2H-phthalazin-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrN2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(12)11-10-7/h1-4H,(H,11,12) |
| SMILES | BrC1=NNC(=O)c2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2H-ftalazin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 225.04 |