Learn More
4-Bromo-1,2-metilendioxibenceno, TRC
Product Code. 30340805
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30340805 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30340805 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6971531G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene
CAS 2635-13-4
Fórmula molecular C7H5BrO2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2OCOc2c1
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-benzodioxol
Peso molecular (g/mol) 201.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9473