Learn More
4-Bromo-1,2-metilendioxibenceno, TRC
Código de producto. 30342449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342449 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30342449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6971532.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-methylenedioxybenzene
CAS 2635-13-4
Fórmula molecular C7H5BrO2
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2OCOc2c1
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-benzodioxol
Peso molecular (g/mol) 201.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9473