Learn More
4-Bromo-1,2-(metilendioxi)benceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499016 500 g 500 g
11389419 5 g 5 g
11479016 25 g 25 g
11489016 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11499016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17906.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2635-13-4
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00005821
Clave InChI FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene
Densidad 1.669
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 500 g
Beilstein 127407
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-benzodioxol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 98%