Learn More
4-Bromo-1,2-(metilenodioxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10117713 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10117713 100 g Frasco de vidrio 100 g
10115660 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10117713 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307681000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2635-13-4 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2635-13-4
Fórmula molecular C7H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 201.02
Número MDL MFCD00005821
Clave InChI FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1,2-methylenedioxy benzene, 5-bromobenzo d 1,3 dioxole, 4-bromo-1,2-methylenedioxybenzene, 1-bromo-3,4-methylenedioxy benzene, 3,4-methylenedioxybromobenzene, 5-bromo-2h-1,3-benzodioxole, 5-bromobenzo-1,3-dioxole, 5-bromo-benzo 1,3 dioxole, 1,3-benzodioxole, 5-bromo, 3,4-methylenedioxy bromobenzene
PubChem CID 75831
SMILES BrC1=CC=C2OCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1, 2-(methylenedioxy)benzene
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Naranja-amarillo
Densidad 1.6600g/mL
Punto de ebullición 85°C to 86°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5820 to 1.584
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.66
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-benzodioxol
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido