Learn More
4-bromo-1-(2-metoxietil)-1H-pirazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-bromo-1-(2-methoxyethyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 847818-49-9 |
| Fórmula molecular | C6H9N2OBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9BrN2O/c1-10-3-2-9-5-6(7)4-8-9/h4-5H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COCCN1C=C(C=N1)Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-1-(2-metoxietil)pirazol |
| Peso molecular (g/mol) | 205.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.9898 |