Learn More
4-Bromo-1,2-dimetoxibenceno, TRC
Código de producto. 30329677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30329677 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30329677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68410525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
CAS 2859-78-1
Fórmula molecular C8H9BrO2
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-Bromo-veratrole, 1,2-Dimethoxy-4-bromobenzene, 1-Bromo-3,4-dimethoxybenzene, 3,4-Dimethoxy-1-bromobenzene, 3,4-Dimethoxybromobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl bromide, 4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene, 4-Bromo-2-methoxyanisole, 4-Bromoveratrole, Bromoveratrole, NSC 36284
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1ccc(Br)cc1OC
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-dimetoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 217.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9786