Learn More
4-Bromo-1,2-diclorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene |
| Punto de fusión | 22°C to 25°C |
| Densidad | 1.781 |
| Punto de ebullición | 140°C to 142°C (30 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1635735 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.91 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |