Learn More
4-Bromo-1,2-diclorobenceno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454073 5 g 5 g
11464073 25 g 25 g
11474073 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10314.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18282-59-2
Fórmula molecular C6H3BrCl2
Peso molecular (g/mol) 225.89
Número MDL MFCD00040849
Clave InChI CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
Nombre IUPAC 4-bromo-1,2-diclorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,2-dichlorobenzene
Punto de fusión 22°C to 25°C
Densidad 1.781
Punto de ebullición 140°C to 142°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1635735
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.91
Porcentaje de pureza ≥98%