Learn More
4-Bromo-1,2-bis[[(1,1-dimetiletil)dimetilsilil]oxi]benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-1,2-bis(((1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)benzene |
| CAS | 1108192-19-3 |
| Fórmula molecular | C18H33BrO2Si2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H33BrO2Si2/c1-17(2,3)22(7,8)20-15-12-11-14(19)13-16(15)21-23(9,10)18(4,5)6/h11-13H,1-10H3 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(Br)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | [4-bromo-2-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenoxi]-terc-butil-dimetilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 417.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1202 |