Learn More
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393356 10 g 10 g
11303366 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393356 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12766.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10493-44-4 | C4H4BrF3 | 188.975 g/mol
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is used in organic synthesis, chemical research and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-buteno se utiliza en la síntesis orgánica, la investigación química y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10493-44-4
Fórmula molecular C4H4BrF3
Peso molecular (g/mol) 188.975
Número MDL MFCD00039274
Clave InChI GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene-1, 1-butene, 4-bromo-1,1,2-trifluoro, 1,1,2-trifluoro-4-bromobutene, acmc-20amo8, timtec-bb sbb006604, gqcqmfyifudarf-uhfffaoysa, 4-bromo-1,1,2-trifluorobutene., 3,4,4-trifluoro-3-butenyl bromide, 3,4,4-trifluorobut-3-enyl bromide
PubChem CID 66333
Nombre IUPAC 4-bromo-1,1,2-trifluorobut-1-eno
SMILES C(CBr)C(=C(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
Densidad 1.639
Punto de ebullición 95°C to 98°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Olor Recognizable
Fórmula lineal BrCH2CH2CF=CF2
Índice de refracción 1.402
Cantidad 10 g
Número UN UN1993
Beilstein 1840755
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.98
Porcentaje de pureza 98%