Learn More
Yoduro de 4-borono-N-metilpiridinio, TRC
Código de producto. 30345963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30345963 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30345963 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68943850MG
Este artículo no se puede devolver. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Borono-N-methylpyridinium Iodide
CAS 362045-65-6
Fórmula molecular C6 H9 B N O2 . I
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H9BNO2.HI/c1-8-4-2-6(3-5-8)7(9)10;/h2-5,9-10H,1H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[n+]1ccc(cc1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido (1-metilpiridin-1-io-4-il)borónico; yoduro
Peso molecular (g/mol) 264.857
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.977
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.