Learn More
Yoduro de 4-borono-N-metilpiridinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Borono-N-methylpyridinium Iodide |
| CAS | 362045-65-6 |
| Fórmula molecular | C6 H9 B N O2 . I |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9BNO2.HI/c1-8-4-2-6(3-5-8)7(9)10;/h2-5,9-10H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[n+]1ccc(cc1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (1-metilpiridin-1-io-4-il)borónico; yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 264.857 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.977 |