Learn More
Thermo Scientific Chemicals 4-Borono-L-fenilalanina, 97 %
Código de producto. 10304452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10304452 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10074103 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10304452 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 358931000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76410-58-7 | C9H12BNO4 | 209.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76410-58-7
Fórmula molecular C9H12BNO4
Peso molecular (g/mol) 209.01
Número MDL MFCD01075172
Clave InChI NFIVJOSXJDORSP-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 4-borono-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-boronophenyl propanoic acid, 4-boronophenylalanine, p-boronophenylalanine, para-boronophenylalanine, 10b-bpa, unii-jsm63lv5md, para-borono-l-phenylalanine, l-phe b oh 2, l-4-boronophenylalanine
PubChem CID 150315
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(4-boronofenil)propanoico
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)B(O)O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Borono-L-phenylalanine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 283.0°C to 293.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Borono-L-phenylalanine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.