Learn More
4-borono-D-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30333852
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30333852 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30333852 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB675605100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Borono-D-phenylalanine
CAS 111821-49-9
Fórmula molecular C9 H12 B N O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-p-Boronophenylalanine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
SMILES N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-3-(4-boronofenil)propanoico
Peso molecular (g/mol) 209.007
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.086