Learn More
Ácido 4-borono-2-(trifluorometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1050424-03-7 |
| Fórmula molecular | C8H6BF3O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Borono-2-(trifluoromethyl)benzoic Acid, 3-Trifluoromethyl-4-carboxyphenylboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BF3O4/c10-8(11,12)6-3-4(9(15)16)1-2-5(6)7(13)14/h1-3,15-16H,(H,13,14) |
| SMILES | OB(O)c1ccc(C(=O)O)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-borono-2-(trifluorometil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0311 |