Learn More
4-(Boc-aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15479457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15479457 1 g 1 g
15489457 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15479457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52725.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135632-53-0 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)piperidine is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4(Boc-aminometil)piperidina se utiliza como una importante materia prima e intermediario en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135632-53-0
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Número MDL MFCD01631214
Clave InChI VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
Nombre IUPAC tert-butil N-(piperidin-4-ilmetil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-aminomethyl)piperidine
Punto de fusión 106°C to 108°C
Número UN UN3259
Información de solubilidad Soluble in DMSO.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%