Learn More
4-(Boc-aminometil)-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469495 250 mg 250 miligramos
15428497 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52008.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 204715-91-3 | C30H32N2O6 | 516.594 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204715-91-3
Fórmula molecular C30H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 516.594
Número MDL MFCD01317015
Clave InChI QSPDPKLGXGMDAY-SANMLTNESA-N
Sinónimo fmoc-4-boc-aminomethyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-aminomethylphe boc, 2s-3-4-tert-butoxy carbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl propanoic acid, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, 2r-3-4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl-2-9h-fluoren-9-yl methoxycarbonyl amino propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl propanoic acid, s-3-4-tert-butoxycarbonylamino-methyl-phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-propionic acid, 4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-phenylalanine, l-phenylalanine,4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino methyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2761481
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[4-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]metil]fenil]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-aminomethyl)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 516.59
Porcentaje de pureza 95%