Learn More
Ácido 4-(Boc-aminometil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Boc-aminomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 33233-67-9 |
| Fórmula molecular | C13H17NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 4-[[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]methyl]-benzoic Acid, α-(Carboxyamino)-p-toluic Acid N-tert-Butyl Ester, 4-(N-tert-Butoxycarbonylaminomethyl)benzoic Acid, 4-(t-Butoxycarbonylamino-methyl)benzoic Acid, 4-[(Boc-amino)methyl]benzoic Acid, 4-[[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl]benzoic Acid, 4-[[[[(1,1-Dimethylethyl)oxy]carbonyl]amino]methyl]benzoic Acid, N-tert-Butoxycarbonyl-4-aminomethylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c1-13(2,3)18-12(17)14-8-9-4-6-10(7-5-9)11(15)16/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(O)C1=CC=C(CNC(OC(C)(C)C)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(((terc-butoxicarbonil)amino)metil)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.12 |