Learn More
Ácido 4-(boc-aminometil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499977 250 mg 250 miligramos
15489977 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53225.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 489446-42-6 | C12H18BNO4 | 251.09 g/mol
4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid is a boc protected phenyl boronic acid used for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(boc-aminometil)bencenoborónico es un ácido borónico de fenilo protegido por boc utilizado para la investigación proteómica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 489446-42-6
Fórmula molecular C12H18BNO4
Peso molecular (g/mol) 251.09
Número MDL MFCD04115637
Clave InChI MUBGEKQUCSEECZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-aminomethyl phenylboronic acid, 4-n-boc-amino methyl phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino methyl phenyl boronic acid, 4-n-boc aminomethylphenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino methyl phenyl boronic acid, 4-boc-aminomethyl benzeneboronic acid, 4-aminomethyl benzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonylamino methyl phenylboronic acid
PubChem CID 3863163
Nombre IUPAC ácido [4-[[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]metil]fenil]borónico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-aminomethyl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 204°C to 206°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.09
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.