Learn More
Ácido 4-(Boc-amino)tetrahidropirano-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15407705 250 mg 250 miligramos
11486470 50 mg 50 miligramos
11496470 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27578.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 172843-97-9 | C11H19NO5 | 245.275 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. (15 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en condiciones secas y frías. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 172843-97-9
Fórmula molecular C11H19NO5
Peso molecular (g/mol) 245.275
Número MDL MFCD02683136
Clave InChI SPPDKPRJPFTBEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-boc-amino tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-n-boc-amino-4-carboxytetrahydropyran, 4-tert-butoxycarbonyl amino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino oxane-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbamoyl tetrahydropyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino tetrahydro-2h-pyran-4-carboxylic acid, 4-tert-butoxy carbonylamino-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
PubChem CID 1268219
Nombre IUPAC ácido 4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]oxano-4-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1(CCOCC1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Punto de fusión 157°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in water. (15g/L) (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 95%