Learn More
4-(Boc-amino)piridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483987 5 g 5 g
15493987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30820.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 98400-69-2 | C10H14N2O2 | 194.234 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98400-69-2
Fórmula molecular C10H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 194.234
Número MDL MFCD02179232
Clave InChI DRZYCRFOGWMEES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-boc-amino pyridine, 4-tert-butoxycarbonylamino pyridine, tert-butyl pyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl n-pyridin-4-yl carbamate, tert-butyl n-4-pyridyl carbamate, carbamic acid, 4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, pubchem20060, acmc-209sa9, ksc495m3f
PubChem CID 9990210
Nombre IUPAC N-piridin-4-ilcarbamato de tert-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)pyridine
Punto de fusión 147°C to 150°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 95%