Learn More
4-(Boc-amino)piperidina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432070
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432070 1 g 1 g
11442070 5 g 5 g
11452070 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432070 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28517.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73874-95-0 | C10H21N2O2 | 201.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73874-95-0
Fórmula molecular C10H21N2O2
Peso molecular (g/mol) 201.29
Número MDL MFCD00798171
Clave InChI CKXZPVPIDOJLLM-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 4-boc-aminopiperidine, tert-butyl piperidin-4-ylcarbamate, 4-n-boc-aminopiperidine, 4-boc-amino piperidine, 4-n-boc-amino piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-yl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino piperidine, 4-n-boc-amino-piperidine, 4-boc-amino-piperidine, 4-n-boc amino piperidine
PubChem CID 723833
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CC[NH2+]CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)piperidine
Punto de fusión 162°C to 166°C
Nombre IUPAC Tert-butil N-piperidina-4-ilcarbamato
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 96%