Learn More
4-(Boc-amino)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15481958 5 g 5 g
15491958 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15481958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55645.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 54840-15-2 | C11H15NO3 | 209.245 g/mol
4-(Boc-amino)phenol, is used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides, used to produce [4-(tert-butyl-dimethyl-silanyloxy)-phenyl]-carbamic acid tert-butyl ester at ambient temperature. This reaction will need reagent imidazole and solvent dimethylformamide, CH2Cl2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(Boc-amino)fenol se utiliza para proteger la amina en la síntesis de fase sólida de péptidos y éster terc-butílico de ácido [4-(terc-butil-dimetil-sililoxi)-fenil]-carbámico a temperatura ambiente. Para esta reacción, se necesitarán imidazol como reactivo y dimetilformamida disolvente, CH2Cl2.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54840-15-2
Fórmula molecular C11H15NO3
Peso molecular (g/mol) 209.245
Número MDL MFCD00226573
Clave InChI YRQMBQUMJFVZLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-aminophenol, tert-butyl 4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxyphenyl carbamate, tert-butyl 4-hydroxyphenylcarbamate, 4-boc-amino phenol, n-boc-4-hydroxyaniline, 1,1-dimethylethyl 4-hydroxyphenyl carbamate, 4-tert-butoxycarbonylamino phenol, 4-hydroxy-phenyl-carbamic acid tert-butyl ester, carbamic acid, 4-hydroxyphenyl-, 1,1-dimethylethyl ester
PubChem CID 2756771
Nombre IUPAC N-(4-hidroxifenil)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)phenol
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.25
Porcentaje de pureza 97%