Learn More
4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-fenilalanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498517 250 mg 250 miligramos
15478517 1 g 1 g
15488517 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52031.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 174132-31-1 | C29H30N2O6 | 502.567 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174132-31-1
Fórmula molecular C29H30N2O6
Peso molecular (g/mol) 502.567
Número MDL MFCD00237007
Clave InChI KVUAOWDVYMUKPE-VWLOTQADSA-N
Sinónimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl propanoic acid, fmoc-l-4-aminophe boc, fmoc-phe 4-nhboc-oh, fmoc-l-phe 4-nhboc-oh, 2s-3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-p-amino-phe boc-oh, ambotzfaa1741, fmoc-4-boc-amino-l-phenylalanine, s-fmoc-4-boc-amino phenylalanine, n-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonyl-4-tert-butoxycarbonylamino-l-phenylalanine
PubChem CID 2756117
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]fenil]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.57
Porcentaje de pureza 95%