Learn More
4-(Boc-amino)indol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15440359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440359 250 mg 250 miligramos
15430359 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15440359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63587.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 885266-77-3 | C14H16N2O3 | 260.293 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 885266-77-3
Fórmula molecular C14H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 260.293
Número MDL MFCD04973990
Clave InChI XKYBSNNENLRYPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-formyl-1h-indol-4-ylcarbamate, tert-butyl n-3-formyl-1h-indol-4-yl carbamate, 3-formyl-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 3-formyl-1h-indol-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 24720953
Nombre IUPAC N-(3-formil-1H-indol-4-il)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=CC2=C1C(=CN2)C=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)indole-3-carboxaldehyde
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.