Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4'-(Boc-amino)bifenil-3-carboxílico, 95 %
Código de producto. 15448407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448407 5 g 5 g
15438407 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448407 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H51918.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 927801-51-2
Fórmula molecular C18H19NO4
Peso molecular (g/mol) 313.353
Número MDL MFCD09055096
Clave InChI ZBRGFWLFMFHGGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl benzoic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4 boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-3-carboxybiphenyl, 4'-tert-butoxycarbonyl amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 53218487
Nombre IUPAC ácido 3-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]fenil]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Boc-amino)biphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.35
Porcentaje de pureza 95%