Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4'-(Boc-amino)bifenil-3-carboxílico, 95 %
Código de producto. 15438407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438407 1 g 1 g
15448407 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438407 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H51918.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Identificatori chimici
CAS 927801-51-2
Fórmula molecular C18H19NO4
Peso molecular (g/mol) 313.353
Número MDL MFCD09055096
Clave InChI ZBRGFWLFMFHGGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl benzoic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4 boc-amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino-3-carboxybiphenyl, 4'-tert-butoxycarbonyl amino biphenyl-3-carboxylic acid, 4'-tert-butoxycarbonyl amino 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid
PubChem CID 53218487
Nombre IUPAC ácido 3-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]fenil]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Nombre del producto químico o material 4'-(Boc-amino)biphenyl-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.35
Porcentaje de pureza 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.