Learn More
4-(Boc-amino)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15470588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470588 250 mg 250 miligramos
15450588 1 g 1 g
15460588 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15470588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54272.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143090-18-0
Fórmula molecular C12H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 218.256
Número MDL MFCD08703141
Clave InChI CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-cyanophenylcarbamate, tert-butyl 4-cyanophenyl carbamate, 4-boc-amino benzonitrile, tert-butyl n-4-cyanophenyl carbamate, carbamic acid,n-4-cyanophenyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c548, n-boc-4-aminobenzonitrile, tert-butyl 4-cyanophenyl-carbamate, 4-cyano-tert-butyloxycarbonylaniline
PubChem CID 10130644
Nombre IUPAC N-(4-cianofenil)carbamato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Beilstein 6326835
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.26
Porcentaje de pureza 97%