Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385465 5 g 5 g
11375465 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385465 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19653.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 330793-01-6 | C17H26BNO4 | 319.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330793-01-6
Fórmula molecular C17H26BNO4
Peso molecular (g/mol) 319.21
Número MDL MFCD02179439
Clave InChI HSJNIOYPTSKQBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-boc-amino phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino benzeneboronic acid pinacol ester, tert-butyl n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino phenylboronic acid pinacol cyclic ester, 4-boc-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, pinacol ester, tert-butyl n-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylcarbamate
PubChem CID 2734617
Nombre IUPAC terc-butilo-N-[4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 169°C to 170°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.21
Porcentaje de pureza 97%