Learn More
Ácido 4-(Boc-amino)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412160 5 g 5 g
11402160 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11412160 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28799.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 380430-49-9 | C11H16BNO4 | 237.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-49-9
Fórmula molecular C11H16BNO4
Peso molecular (g/mol) 237.06
Número MDL MFCD02093054
Clave InChI UBVOLHQIEQVXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-boc-aminophenyl boronic acid, 4-n-boc-amino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenylboronic acid, 4-tert-butoxycarbonyl aminophenylboronic acid, 4-boc-amino benzeneboronic acid, 4-aminobenzeneboronic acid, n-boc protected, 4-tert-butoxycarbonyl amino phenylboronic acid, 4-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino phenyl boronic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino phenyl boronic acid
PubChem CID 3613184
Nombre IUPAC ácido [4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]fenil]borónico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∽200°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.06
Porcentaje de pureza 97%