Learn More
Ácido4-(Boc-amino)-4-carbamoilbutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15498838 1 g 1 g
15418848 250 mg 250 miligramos
15408848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15498838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62305.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18800-74-3 | C10H17N2O5 | 245.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18800-74-3
Fórmula molecular C10H17N2O5
Peso molecular (g/mol) 245.26
Número MDL MFCD00070081
Clave InChI GMZBDBBBJXGPIH-LURJTMIESA-M
Sinónimo boc-glu-nh2, n-alpha-tert-boc-l-isoglutamine, 4s-4-n-tert-butoxycarbonylamino-4-carbamoyl butanoic acid, 4s-4-tert-butoxycarbonyl amino-4-carbamoylbutanoic acid, boc-glu-nh, ambotzbaa1095, na-t-boc-l-isoglutamine, boc-isogln-oh;boc-l-isoglutamine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-l-glutamic amide, 4-boc-amino-4-carbamoylbutyric acid
PubChem CID 2734757
Nombre IUPAC (4S)-5-amino-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-5-ácido oxopentanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-4-carbamoylbutyric acid
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo