Learn More
4-(Boc-amino)-3-yodopiridina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483827 250 mg 250 miligramos
11462130 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483827 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28751.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 211029-67-3
Fórmula molecular C10H13IN2O2
Peso molecular (g/mol) 320.13
Número MDL MFCD04973409
Clave InChI FFJIDTLUJQCVAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-amino-3-iodopyridine, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, 4-boc-amino-3-iodopyridine, tert-butyl 3-iodopyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 3-iodopyridin-4-yl carbamate, tert-butyl-3-iodo-4-pyridinyl carbamate, 3-iodo-pyridin-4-yl-carbamicacidtert-butylester, 3-iodopyridin-4-yl carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl n-3-iodopyridin-4-yl carbamate, pubchem14123
PubChem CID 10903275
Nombre IUPAC N-(3-yodopiridin-4-il)carbamato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=C(C=NC=C1)I
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-3-iodopyridine
Punto de fusión 79°C to 83°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.13
Porcentaje de pureza 96%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.