Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(Boc-amino)-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15454866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454866 1 g 1 g
15464866 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59194.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Es el intermedio clave en la síntesis de 3-dihidro-1,4-benzodiacepin-2(2H)-onas y 3-amino-1,3-dihidro-1,4-benzodiacepin-2(2H)-onas. Esta síntesis se realiza a través del acoplamiento cruzado catalizado por Pd de cloruros de imidoil con ácidos organoborónicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256256-45-7
Fórmula molecular C17H25BFNO4
Peso molecular (g/mol) 337.198
Número MDL MFCD18383441
Clave InChI FALNYBWTRBHWID-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, tert-butyl n-3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl carbamate, 4-boc-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenyl carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 59578631
Nombre IUPAC N-[3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]carbamato de terc-butilo
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=C(C=C2)NC(=O)OC(C)(C)C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 150°C to 152°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.2
Porcentaje de pureza 96%