Learn More
4-(Boc-amino)-2-cloropiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11464470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11464470 5 g 5 g
11454470 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11464470 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50067.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 234108-73-7
Fórmula molecular C10H13ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 228.676
Número MDL MFCD02179232
Clave InChI SJCKHLJWAXGPGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-boc-amino-2-chloropyridine, tert-butyl 2-chloropyridine-4-carbamate, tert-butyl n-2-chloropyridin-4-yl carbamate, tert-butyl 2-chloropyridin-4-yl carbamate, 2-chloro-pyridin-4-yl-carbamic acid tert-butyl ester, tert-butyl 2-chloropyridin-4-ylcarbamate, carbamic acid, 2-chloro-4-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, pubchem19627, tert-butyl-2-chloropyridin-4-ylcarbamate, tert-butyl 2-chloropyrid-4-yl carbamate
PubChem CID 21858447
Nombre IUPAC N-(2-cloropiridina-4-il)carbamato de terc-butil
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-2-chloropyridine
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.68
Porcentaje de pureza 95%