Learn More
Ácido 4-(Boc-amino)-2-clorobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469527 1 g 1 g
15489527 250 mg 250 miligramos
15479527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52786.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 232275-73-9 | C12H14ClNO4 | 271.697 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 232275-73-9
Fórmula molecular C12H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 271.697
Número MDL MFCD02682164
Clave InChI HDYBNYDKCZJPPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-boc-4-amino-2-chlorobenzoic acid, 4-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino-benzoic acid, 4-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-4-boc-amino benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chloro-benzoic acid, 4-tert-butoxycarbonylamino-2-chlorobenzoic acid, benzoic acid,2-chloro-4-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino
PubChem CID 17750449
Nombre IUPAC ácido 2-cloro-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]benzoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.7
Porcentaje de pureza 97%