Learn More
Ácido 4-(Boc-amino)-1-metilpirrol-2-carboxílico, TRC
Código de producto. 30346241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346241 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30346241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB618585250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-amino)-1-methylpyrrole-2-carboxylic Acid
CAS 77716-11-1
Fórmula molecular C11 H16 N2 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-tert-Butoxycarbonylamino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)12-7-5-8(9(14)15)13(4)6-7/h5-6H,1-4H3,(H,12,16)(H,14,15)
SMILES Cn1cc(NC(=O)OC(C)(C)C)cc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1-metil-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pirrol-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 240.256
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.111