Learn More
4-(BOC-amino)-1-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10109739 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10109739 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10047849 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10109739 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434210010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75178-87-9 | C9H19NO3 | 189.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75178-87-9
Fórmula molecular C9H19NO3
Peso molecular (g/mol) 189.26
Número MDL MFCD01861334
Clave InChI LIYMTLVBAVHPBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-hydroxybutyl carbamate, tert-butyl n-4-hydroxybutyl carbamate, 4-boc-amino-1-butanol, 4-tert-butoxycarbonylamino-1-butanol, carbamic acid, 4-hydroxybutyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-hydroxybutylcarbamate, n-boc-4-aminobutanol, butylhydroxybutylcarbamate, acmc-1bfe1, 4-t-boc-amino-1-butanol
PubChem CID 545141
Nombre IUPAC tert-butil N-(4-hidroxibutil)carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Boc-Amino)-1-butanol
Punto de fusión 37°C to 40°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Densidad 1.0200g/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.25
Porcentaje de pureza 98%
Gravedad específica 1.02
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Boc-amino)-1-butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.