Learn More
4-Boc-1-(6-metil-2-piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472208 25 g 25 g
15452208 1 g 1 g
15462208 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472208 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55841.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127188-33-4
Fórmula molecular C15H23N3O2
Peso molecular (g/mol) 277.368
Número MDL MFCD07369771
Clave InChI QEDVZUFNZJJSJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-boc-1-6-methyl-2-pyridyl piperazine, tert-butyl 4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-piperazinecarboxylicacid, 4-6-methyl-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1c1la, 4-boc-1-6-methylpyridin-2-yl piperazine, tert-butyl-4-6-methylpyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate
PubChem CID 16217938
Nombre IUPAC 4-(6-metilpiridin-2-il)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1=NC(=CC=C1)N2CCN(CC2)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine
Punto de fusión 80°C to 84°C
Color Blanco
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo