Learn More
4-Boc-1-(6-metil-2-piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Boc-1-(6-methyl-2-pyridyl)piperazine |
| Punto de fusión | 80°C to 84°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2811 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.37 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Polvo |