Learn More
4-Boc-1-(5-bromo-2-piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-Boc-1-(5-bromo-2-piridil)piperazina se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine |
| Punto de fusión | 83°C to 87°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.23 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Polvo |