Learn More
4-Boc-1-(5-bromo-2-piridil)piperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15431528 1 g 1 g
15441528 5 g 5 g
15451528 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15431528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55311.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 153747-97-8 | C14H20BrN3O2 | 342.237 g/mol
4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine is used as active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-Boc-1-(5-bromo-2-piridil)piperazina se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153747-97-8
Fórmula molecular C14H20BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 342.237
Número MDL MFCD07369772
Clave InChI DSLVSFMWCDGZIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tert-butyl 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylate, 2-4-boc-piperazino-5-bromopyridine, 4-boc-1-5-bromo-2-pyridyl piperazine, 5-bromo-2-4-n-boc piperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromo-pyridin-2-yl-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 5-bromo-2-4-tert-butoxycarbonylpiperazin-1-yl pyridine, 4-5-bromopyridin-2-yl piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperazinecarboxylic acid, 4-5-bromo-2-pyridinyl-, 1,1-dimethylethyl ester, acmc-1ah70, 2-n-boc-piperazin-1-yl-5-bromopyridine
PubChem CID 11244775
Nombre IUPAC 4-(5-bromopiridin-2-il)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C2=NC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Boc-1-(5-bromo-2-pyridyl)piperazine
Punto de fusión 83°C to 87°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo