Learn More
4-Boc-1-(1,4-benzodioxan-2-ilcarbonil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Boc-1-(1,4-benzodioxan-2-ylcarbonyl)piperazine |
| CAS | 1076199-22-8 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O5/c1-18(2,3)25-17(22)20-10-8-19(9-11-20)16(21)15-12-23-13-6-4-5-7-14(13)24-15/h4-7,15H,8-12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCN(CC1)C(=O)C2COc3ccccc3O2 |
| Nombre IUPAC | 4-(2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carbonil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 348.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.1685 |