Learn More
4-bifenililclorofenilmetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Biphenylylchlorophenylmethane |
| CAS | 7515-73-3 |
| Fórmula molecular | C19H15Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(α-Chlorobenzyl)-biphenyl, 4-(Chlorophenylmethyl)-1,1'-biphenyl, (±)-4-(Chlorophenylmethyl)-1,1'-biphenyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(17-9-5-2-6-10-17)18-13-11-16(12-14-18)15-7-3-1-4-8-15/h1-14,19H |
| SMILES | ClC(c1ccccc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[cloro(fenil)metil]-4-fenilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 278.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0862 |